Läs mer
(2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid, TRC
Produktkod. 30323523
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323523 100 mg
1 options
Produktkod. 30323523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA611345100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid
CAS 102281-45-8
Molekylformel C9H12N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Amino-D-phenylalanine, D-4-Aminophenylalanine, p-Amino-D-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
LEDER N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0899