Läs mer
(2R)-2-Azido-3-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-Azido-3-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 1217606-86-4 |
| Molekylformel | C4H7N3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O3/c1-4(2-8,3(9)10)6-7-5/h8H,2H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@](CO)(N=[N+]=[N-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-azido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.12 |
| Formel vikt | 145.0487 |