missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl][(trimethylsilyl)oxy]methyl]-pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl][(trimethylsilyl)oxy]methyl]-pyrrolidine |
| CAS | 908303-26-4 |
| Molekylformel | C24H23F12NOSi |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (R)-2-(Bis(3,5-Bis(Trifluoromethyl)Phenyl)((Trimethylsilyl)Oxy)Methyl)Pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m1/s1 |
| LEDER | O=[N+]([O-])c1ccc(cc1)COC(=O)N2[C@@H](C[C@@H](O)C2)C(=O)N(C)C |
| IUPAC-namn | [bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]-trimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 597.51 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?