Läs mer
(2R)-(2-Klorofenyl)[6,7-dihydrotieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]ättiksyra hydroklorid, Mikromol
Produktkod. 30461464
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461464 25 mg
1 options
Produktkod. 30461464 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0455.320025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2R)-(2-Klorofenyl)[6,7-dihydrotieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]ättiksyra hydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Analyt- eller komponentnamn (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 Cl N O2 S . H Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride, (R)-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.OC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC-namn (2R)-2-(2-klorofenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-5-yl)ättiksyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 344.256
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 343,02 g/mol