Läs mer
(2R)-2-Hydroxy-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-N,N,N-trimethyl-4-oxo-1-butanaminium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-Hydroxy-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-N,N,N-trimethyl-4-oxo-1-butanaminium Chloride |
| CAS | 1135366-22-1 |
| Molekylformel | C15H24ClNO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24NO4.ClH/c1-16(2,3)10-13(17)9-15(18)20-11-12-5-7-14(19-4)8-6-12;/h5-8,13,17H,9-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t13-;/m1./s1 |
| LEDER | O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(OCC1=CC=C(OC)C=C1)=O.[Cl-] |
| IUPAC-namn | (R)-2-hydroxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.81 |
| Formel vikt | 317.14 |