Läs mer
(2R)-2-hydroxy-N-[2-(4-nitrofenyl)etyl]-2-fenylacetamid, TRC
Produktkod. 30012910
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30012910 500 mg
1 options
Produktkod. 30012910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH953660500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
CAS 521284-19-5
Molekylformel C16H16N2O4
Kvantitet 500 mg
Synonym (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Imp. G (EP): (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide, (αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide (ACI), (R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylethanamide, (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Benzeneacetamide, α-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, (αR)-(9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
LEDER O[C@@H](C(=O)NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxy-N-[2-(4-nitrofenyl)etyl]-2-fenyl-acetamid
Molekylvikt (g/mol) 300.31
Formel vikt 300.111