Läs mer
(2R)-2-hydroksyraglutatarsyra dinatriumsalt, TRC
Product Code. 30136392
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30136392 25 mg
30135966 100 mg
30012727 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30136392 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94256525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103404-90-6
Molekylformel C5 H6 O5 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 192.08
Synonym Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:2), (2R)-, Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, (2R)- (9CI), Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, (R)-, (2R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (R)-(-)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (R)-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
IUPAC-namn disodium; (2R)-2-hydroxypentanedioat
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Formel vikt 192.0011