missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 123053-48-5 |
| Molekylformel | C6 H11 N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-Proline','2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), D-Proline','2-methyl-','hydrochloride (9CI), (R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6;/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t6-;/m1./s1 |
| LEDER | C[C@@]1(CCCN1)C(=O)O.Cl |
| IUPAC-namn | (2R)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.61798 |
| Formel vikt | 165.0557 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?