Läs mer
(2R)-2-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid, TRC
Produktkod. 30419614
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30419614 50 g
1 options
Produktkod. 30419614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO84709050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-2-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid
CAS 60456-26-0
Molekylformel C7H12O3
Kvantitet 50 g
Synonym (R)-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid, (-)-Glycidyl Butyrate, (2R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Ester Butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
LEDER CCCC(=O)OC[C@H]1CO1
IUPAC-namn [(2R)-oxiran-2-yl]methyl butanoate
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0786