missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R, 2’S)-6-Fluoro-2-(2’-oxiranyl)chromane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R, 2'S)-6-Fluoro-2-(2'-oxiranyl)chromane |
| CAS | 129050-26-6 |
| Molekylformel | C11H11FO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2S)-2-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)oxirane, (2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-[(2S)-2-oxiranyl]-2H-1-Benzopyran |
| LEDER | Fc1ccc2O[C@H](CCc2c1)[C@@H]3CO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.21 |
| Formel vikt | 194.0743 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?