Läs mer
(2R)-2-[(S)-hydroxyfenylmetyl]-4-morfolinkarboxylsyra 1,1-dimetyletylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1030837-58-1 |
| Molekylformel | C16H23NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2R)-2-[(S)-hydroxy(fenyl)metyl]morfolin-4-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.36 |
| Formel vikt | 293.1627 |