missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-3-[4-(carbamoylamino)phenyl]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-3-[4-(carbamoylamino)phenyl]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic Acid |
| CAS | 324017-22-3 |
| Molekylformel | C25H23N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N3O5/c26-24(31)27-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(29)30)28-25(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,28,32)(H,29,30)(H3,26,27,31)/t22-/m1/s1 |
| LEDER | NC(=O)Nc1ccc(C[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-3-[4-(carbamoylamino)phenyl]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.47 |
| Formel vikt | 445.1638 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?