Läs mer
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| CAS | 206193-18-2 |
| Molekylformel | C11H10BrF3N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-(2R)-3-bromo-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrF3N2O4/c1-10(19,5-12)9(18)16-6-2-3-8(17(20)21)7(4-6)11(13,14)15/h2-4,19H,5H2,1H3,(H,16,18)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@](O)(CBr)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2R)-3-bromo-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.11 |
| Formel vikt | 369.9776 |