Läs mer
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic Acid |
| CAS | 261904-39-6 |
| Molekylformel | C4H7BrO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (+)-(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, (2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@](O)(CBr)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183 |