Läs mer
(2R)-3-Chloro-2-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]propyl ester 4-Methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-3-Chloro-2-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)methoxy)propyl ester 4-Methoxybenzoic Acid |
| CAS | 1253202-35-5 |
| Molekylformel | C19H18ClF3O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClF3O5/c1-25-15-8-4-14(5-9-15)18(24)27-12-17(10-20)26-11-13-2-6-16(7-3-13)28-19(21,22)23/h2-9,17H,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H](CCl)OCc2ccc(OC(F)(F)F)cc2 |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-chloro-2-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]propyl] 4-methoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.79 |
| Formel vikt | 418.0795 |