missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Valsartan (R)-Enantiomer), Mikromol™

Produktkod. 18053910
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18053910 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18053910 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0487.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Valsartan (R)-Enantiomer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valsartan (R)-Enantiomer
CAS 137862-87-4
Analyt- eller komponentnamn Valsartan (R)-Enantiomer
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C24 H29 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Valsartan Imp. A (EP), Valsartan USP Related Compound A, Valsartan USP RC A, (2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid, CGP 49309, D-Valsartan, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-D-Valine, Valsartan Related Compound A (USP), Valsartan Imp A (EP), Valsartan Related Compound A, Valsartan Impurity A
InChI formel InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
LEDER CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 435.52
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 435.227 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.