Läs mer
(2R, 3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5, TRC
Produktkod. 30343132
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30343132 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30343132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1197581MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5
CAS 1356841-36-5
Molekylformel C28 2H5 H31 N2 O5
Kvantitet 1 mg
Synonym (2R, 3S) Benazepril Tert-Butyl Ester D5
InChI formel InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1/i6D,7D,8D,11D,12D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn etyl (2R)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoetyl]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofhenyl)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 485.63
Formel vikt 485.2938