missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,3aR,7aR)-rel-OctahydroIndole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3aR,7aR)-rel-OctahydroIndole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 80828-13-3 |
| Molekylformel | C9 H15 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2α,3aβ,7aβ)-(±)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid, (2R,3aR,7aR)-rel-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, (2α,3aβ,7aβ)-(±)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12) |
| LEDER | O=C([C@@H]1N[C@]2([H])CCCC[C@]2([H])C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?