Läs mer
(2R,3aS,7aS)-oktahydroindol-2-karboxylsyrahydroklorid, TRC
Produktkod. 30419159
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30419159 10 mg
1 options
Produktkod. 30419159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23597510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1004292-98-1
Molekylformel C9H16ClNO2
Kvantitet 10 mg
Synonym Perindopril Related Compound 2 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-,8+;/m0./s1
LEDER O=C([C@@H]1N[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.[H]Cl
IUPAC-namn (2R,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-oktahydro-1H-indol-2-karboxylsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 205.68
Formel vikt 205.087