Läs mer
(2R,3aS,7aS)-oktahydroindol-2-karboxylsyrahydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1004292-98-1 |
| Molekylformel | C9H16ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Perindopril Related Compound 2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-,8+;/m0./s1 |
| LEDER | O=C([C@@H]1N[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.[H]Cl |
| IUPAC-namn | (2R,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-oktahydro-1H-indol-2-karboxylsyra; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.68 |
| Formel vikt | 205.087 |