Läs mer
(2R,3R,11bR)-rel-9-deMe-DTBZ, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R,11bR)-rel-9-deMe-DTBZ |
| CAS | 956903-21-2 |
| Molekylformel | C18H27NO3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (2R,3R,11bR)-rel-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-10-methoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-Benzo[a]quinolizine-2,9-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO3/c1-4-11(2)13-7-12-5-6-19-10-17(21)18(22-3)9-15(19)14(12)8-16(13)20/h5,9,11,13-14,16,20-21H,4,6-8,10H2,1-3H3/t11?,13-,14-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(C)[C@H]1CC2=CCN3CC(=C(OC)C=C3[C@@H]2C[C@H]1O)O |
| IUPAC-namn | (9R,10R,11aR)-9-butan-2-yl-2-methoxy-6,8,9,10,11,11a-hexahydro-4H-benzo[a]quinolizine-3,10-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.41 |
| Formel vikt | 305.1991 |