missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol |
| CAS | 133775-25-4 |
| Molekylformel | C12H13F2N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Efinaconazole Impurity 35 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F2N3O2/c1-8(18)12(19,5-17-7-15-6-16-17)10-3-2-9(13)4-11(10)14/h2-4,6-8,18-19H,5H2,1H3/t8-,12-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.25 |
| Formel vikt | 269.0976 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?