Läs mer
(2R,3R)-2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-2,3-dihydro-3,5,7-tris(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R)-2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-2,3-dihydro-3,5,7-tris(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 574749-31-8 |
| Molekylformel | C50H42O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H42O7/c51-48-47-45(55-34-39-22-12-4-13-23-39)29-42(52-31-36-16-6-1-7-17-36)30-46(47)57-49(50(48)56-35-40-24-14-5-15-25-40)41-26-27-43(53-32-37-18-8-2-9-19-37)44(28-41)54-33-38-20-10-3-11-21-38/h1-30,49-50H,31-35H2/t49-,50+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1[C@H](OCc2ccccc2)[C@H](Oc3cc(OCc4ccccc4)cc(OCc5ccccc5)c13)c6ccc(OCc7ccccc7)c(OCc8ccccc8)c6 |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3,5,7-tris(phenylmethoxy)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 754.86 |
| Formel vikt | 754.2931 |