missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,3R)-2,3-Bis(acetyloxy)-butanedioic Acid Mono[(10R)-5-(aminocarbonyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-yl] Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R)-2,3-Bis(acetyloxy)-butanedioic Acid Mono[(10R)-5-(aminocarbonyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-yl] Ester |
| CAS | 475674-45-4 |
| Molekylformel | C23H22N2O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2R,3R)-2,3-Diacetoxy-4-(((R)-5-carbamoyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-10-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22N2O9/c1-12(26)32-19(21(28)29)20(33-13(2)27)22(30)34-18-11-14-7-3-5-9-16(14)25(23(24)31)17-10-6-4-8-15(17)18/h3-10,18-20H,11H2,1-2H3,(H2,24,31)(H,28,29)/t18-,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C)C(=O)O[C@@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-diacetyloxy-4-[[(5R)-11-carbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl]oxy]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.43 |
| Formel vikt | 470.1325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?