Läs mer
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxi)butanedioinsyra (dibenzoyltartrisk syra), Mikromol™
Produktkod. 30051740
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051740 100 mg
30051526 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051740 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0448.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2R,3R)-2,3-Bis(bensoyloxi)butanedioinsyra (dibenzoyltartrisk syra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
CAS 2743-38-6
Analyt- eller komponentnamn (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H14 O8
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, Ramipril Imp. M (EP), Dibenzoyltartric Acid, Ramipril Impurity M
InChI formel InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
LEDER OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxibutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 358.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 358,0689 g/mol