Läs mer
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol, 98+%, 99+% ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10509823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10509823 5 g Glasflaska 5g
10523581 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10509823 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217980050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24347-58-8
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00064267
InChI-nyckel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC-namn (2R,3R)-butan-2,3-diol
LEDER CC(O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol
Namnnotering ≥99% ee
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 77.3°C to 77.4°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 85°C
Enantiomert överskott 99.0% min. (GC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4309 to 1.4329
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, I, 250
Fieser 16,52
Merck Index 15, 1571
Specifikt rotationsförhållande − 13.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 13.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.