Läs mer
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol, 98+%, 99+% ee
Produktkod. 10523581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10523581 1 g Glasflaska 1g
10509823 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10523581 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 217980010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24347-58-8
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00064267
InChI-nyckel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC-namn (2R,3R)-butan-2,3-diol
LEDER CC(O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R, 3R)-(-)-2, 3-Butanediol
Namnnotering ≥99% ee
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 77,3 °C till 77,4 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 85 °C
Enantiomert överskott 99,0 % min. (GC)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4309 till 1,4329
Kvantitet 1 g
Beilstein 01, I, 250
Fieser 16,52
Merck Index 15, 1571
Specifik rotation −13.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och diisopropyleter
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.