Läs mer
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11342566 1 g 1g
11352566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11342566 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06586.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol används som en kiral hjälp, kiral ligand och byggsten. Cyklokondenserar med ketoner för (13)C NMR-bestämning av optisk renhet. Det används vid upplösning av karbonylföreningar i gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol används som en kiral hjälp, kiral ligand och byggsten. Cyklokondenserar med ketoner för (13)C NMR-bestämning av optisk renhet. Det används vid upplösning av karbonylföreningar i gaskromatografi.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider, Kloroformater, Reduktionsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24347-58-8
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00064267
InChI-nyckel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC-namn (2R,3R)-butan-2,3-diol
LEDER CC(O)C(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Smältpunkt 16°C
Densitet 0.988
Kokpunkt 179°C to 180°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.4315
Kvantitet 1 g
Beilstein 4290593
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,1568
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Optisk rotation −13° (Neat)
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.