Läs mer
(2R,3R)-(-)-2,3-butanediol, 98%
Produktkod. 11352566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352566 5 g 5g
11342566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06586.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol används som en kiral hjälp, kiral ligand och byggsten. Cyklokondenserar med ketoner för (13)C NMR-bestämning av optisk renhet. Det används vid upplösning av karbonylföreningar i gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(2R,3R)-(-)-2,3-butandiol används som en kiral hjälp, kiral ligand och byggsten. Cyklokondenserar med ketoner för (13)C NMR-bestämning av optisk renhet. Det används vid upplösning av karbonylföreningar i gaskromatografi.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider, Kloroformater, Reduktionsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24347-58-8
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00064267
InChI-nyckel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC-namn (2R,3R)-butan-2,3-diol
LEDER CC(O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Smältpunkt 16 °C
Densitet 0.988
Kokpunkt 179 °C till 180 °C
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Brytningsindex 1.4315
Kvantitet 5 g
Beilstein 4290593
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1568
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Optisk rotation −13° (Prydligt)
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.