Läs mer
(2R,3R)-2,3-Difenyloxiran, TRC
Produktkod. 30374169
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374169 100 mg
30371962 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30374169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492260100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25144-18-7
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Synonym (alphaR,alpha'R)-trans-(+)-alpha,alpha'-Epoxybibenzyl, (2R-trans)-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-Stilbene Oxide, (R,R)-Stilbene Oxide, (R,R)-trans-Stilbene Oxide, trans-(2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
LEDER O1[C@@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14-/m1/s1
Formel vikt 196.0888