Läs mer
(2R,3R)-2-Aminobutane-1,3-diol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R)-2-Aminobutane-1,3-diol |
| CAS | 3228-51-1 |
| Molekylformel | C4H11NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00191173 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@H](N)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.14 |
| Procent renhet | 95% |