Learn More
(2R,3R)-2-Aminobutane-1,3-diol, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30961405
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30961405 10 g 10g
30951145 25 g 25g
30957519 5 g 5g
30957710 1 g 1g
30952932 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30961405 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13679910g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 3228-51-1
Molecular Formula C4H11NO2
MDL Number MFCD00191173
Quantity 10 g
SMILES C[C@@H](O)[C@H](N)CO
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (2R,3R)-2-Aminobutane-1,3-diol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.