Läs mer
(2R,3R)-2-Etyl-3-(hydroxymetyl)-4-(1-metyl-1H-imidazol-5-yl)butansyranatriumsalt (isopilokarpinsyranatriumsalt), Mikromol™
Produktkod. 18061610
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061610 100 mg
18013300 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18061610 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0338.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2R,3R)-2-Etyl-3-(hydroxymetyl)-4-(1-metyl-1H-imidazol-5-yl) butansyranatriumsalt (isopilokarpinsyranatriumsalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
CAS 101769-87-3
Analyt- eller komponentnamn (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H17 N2 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP), Pilocarpine Imp. C (EP), 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1
LEDER [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (2R,3R)-2-etyl-3-(hydroxymetyl)-4-(3-metylimidazol-4-yl)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 248.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 248,1137 g/mol