missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2R,3R)-2-metylbutan-1,2,3,4-tetraol, TRC

Produktkod. 30010369
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010369 1 mg
30133138 100 mg
30012449 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010369 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2951301MG

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 310887-92-4
Molekylformel C5H12O4
Molekylvikt (g/mol) 136.15
LEDER OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol
Kvantitet 1 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.