Läs mer
(2R,3R)-2-metylbutan-1,2,3,4-tetraol, TRC
Produktkod. 30133138
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133138 100 mg
30012449 10 mg
30010369 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM295130100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 310887-92-4
Molekylformel C5H12O4
Molekylvikt (g/mol) 136.15
LEDER OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol