Läs mer
(2R,3R)-3-hydroxynorleucin, TRC
Produktkod. 30395937
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30395937 250 mg
1 options
Produktkod. 30395937 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949750250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 59286-26-9
Molekylformel C6H13NO3
Kvantitet 250 mg
Synonym (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid, erythro-D-beta-Hydroxynorleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m1/s1
LEDER CCC[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2-amino-3-hydroxyhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.0895