missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,3R,4R,5R)-1,2,3,4,5-Nonadecanepentol 3-Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R,4R,5R)-1,2,3,4,5-Nonadecanepentol 3-Methanesulfonate |
| CAS | 570414-11-8 |
| Molekylformel | C20 H42 O7 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O7S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(22)19(24)20(18(23)16-21)27-28(2,25)26/h17-24H,3-16H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](OS(=O)(=O)C)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahydroxynonadecan-3-yl] methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.61 |
| Formel vikt | 426.2651 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?