Läs mer
(2R,3R,4S,5R)-1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-3-nonadecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R,4S,5R)-1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-3-nonadecanol |
| CAS | 570414-07-2 |
| Molekylformel | C25 H48 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H48O5/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-23(30-25(4,5)28-20)22(26)21-19-27-24(2,3)29-21/h20-23,26H,6-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC[C@H]1OC(C)(C)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | (R)-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-[(4S,5R)-2,2-dimethyl-5-tetradecyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.65 |
| Formel vikt | 428.3502 |