Läs mer
(2R,3R,4S,5R)-2-(7-Amino-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31027459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31027459 10 mg 10mg
31022937 5 mg -
31019835 100 mg 100mg
31017364 50 mg 50mg
31019646 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31027459 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11106210mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R,4S,5R)-2-(7-Amino-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS 10299-44-2
Molekylformel C9H12N6O4
MDL-nummer MFCD01631207
Kvantitet 10 mg
LEDER O[C@H]1[C@H](N2N=NC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 268.23
Procent renhet 97%