Läs mer
(2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31110818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31110818 25 g
31096264 100 g
31110297 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31110818 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13985725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 612-05-5
Molekylformel C6H12O5
MDL-nummer MFCD00047532
Kvantitet 25 g
LEDER O[C@H]([C@H]([C@@H](CO1)O)O)[C@@H]1OC
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Procent renhet 98%