missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexane-1,2,3,4,5-pentayl pentaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexane-1,2,3,4,5-pentayl pentaacetate |
| CAS | 3891-59-6 |
| Molekylformel | C16H22O11 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O11/c1-8(18)23-7-14(25-10(3)20)16(27-12(5)22)15(26-11(4)21)13(6-17)24-9(2)19/h6,13-16H,7H2,1-5H3/t13-,14+,15+,16+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)C=O |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetraacetyloxy-6-oxohexyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.35 |
| Formel vikt | 390.1162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?