Läs mer
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31031043
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31031043 100 mg -
31019129 5 g -
31027552 1 g 1g
31028493 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31031043 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD135637100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
CAS 10030-80-5
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer MFCD00136021
Kvantitet 100 mg
LEDER O=C[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Procent renhet 98%