Läs mer
(2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31430618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31430618 1 g
31425157 100 mg
31418059 25 g
31421349 5 g
31425604 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31430618 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1222791g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
CAS 73-03-0
Molekylformel C10H13N5O3
MDL-nummer MFCD00037998
Kvantitet 1 g
LEDER OC[C@@H]1C[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 251.24
Procent renhet 98%