Läs mer
(2R,3R)-(+)-Bis(difenylfosfino)butan, 98 %
Produktkod. 15473687
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473687 250 mg 250mg
11377299 50 mg 50mg
11387299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15473687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27448.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 74839-84-2 | C28H28P2 | 426,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74839-84-2
Molekylformel C28H28P2
Molekylvikt (g/mol) 426.48
MDL-nummer MFCD00075403
InChI-nyckel FWXAUDSWDBGCMN-ZBXWWWQKNA-N
Synonym r,r-chiraphos, chiraphos, r,r, unii-1t086b9q1j, 2r,3r-+-bis diphenylphosphino butane, 2r,3r-butane-2,3-diylbis diphenylphosphine, 2r,3r-+-2,3-bis diphenylphosphino butane, cira, phosphine, 1r,2r-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl bis diphenyl, 2r,3r-bis diphenylphosphino butane, r,?r ?-?chiraphos
PubChem CID 2724948
IUPAC-namn [(2R,3R)-3-difenylfosfanylbutan-2-yl]-difenylfosfan
LEDER C[C@H]([C@@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-(+)-Bis(diphenylphosphino)butane
Smältpunkt 104 °C till 109 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 426.48
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.