missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32239065
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32239065 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32239065 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8187250100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
CAS 32634-66-5
Smältpunkt 165°C to 171°C
Kvantitet 100 g
Molekylformel (4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2
Synonym (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
Molekylvikt (g/mol) 386.35
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.