Läs mer
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 32634-66-5 |
| Smältpunkt | 165°C to 171°C |
| Molekylformel | (4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2 |
| MDL-nummer | MFCD00064440 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.35 |
| Kvalitet | Research |