Läs mer
(2R,3R)-(+)-Tartaric Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15860461
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860461 2.5 kg 2.5kg
15840461 100 g 100g
15850461 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15860461 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8185312500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-69-4
Molekylformel HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Molekylvikt (g/mol) 150.09
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-(+)-Tartaric Acid
Smältpunkt 168°C to 170°C
Densitet 1.76 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 kg
MDL-nummer MFCD00064207
Synonym (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid