Läs mer
(2R,3S)-1,2-Epoxi-3-hydroxy-4-penten, TRC
Produktkod. 30383841
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30383841 25 mg
1 options
Produktkod. 30383841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58936025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene
CAS 100017-22-9
Molekylformel C5H8O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
LEDER O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1
IUPAC-namn (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.0524