Läs mer
(2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S)-1,2-Epoxy-3-hydroxy-4-pentene |
| CAS | 100017-22-9 |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,5-Anhydro-1,2-dideoxy-D-erythro-pent-1-enitol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4(6)5-3-7-5/h2,4-6H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H](C=C)[C@H]1CO1 |
| IUPAC-namn | (1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]prop-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0524 |