Läs mer
(2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt, 85%, Tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10334412 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10334412 250 mg Glasflaska 250mg
10100722 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334412 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 371002500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205639-93-6
MDL-nummer MFCD00142975
InChI-nyckel BBLPZPQHEWQLGM-VZXYPILPSA-M
Synonym potassium 5s,6r-5,6-dihydroxy-4-pentylcyclohexa-1,3-dienecarboxylate, 2r,3s-1-carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt
PubChem CID 23666349
IUPAC-namn potassium;(5S,6R)-5,6-dihydroxy-4-pentylcyclohexa-1,3-diene-1-carboxylate
LEDER CCCCCC1=CC=C(C(C1O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt
Namnnotering tech., 85%
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H17KO4
Kvantitet 250 mg
Molekylvikt (g/mol) 264.35
Formel vikt 264.35
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene, potassium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.